Få mere at vide
Humussyre natriumsalt, teknisk 50-60% (som humussyre)
Artikelnummer. 15426395
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426395 100 g 100g
15436395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041748.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226,139 g/mol
Humussyrenatriumsalt er en hovedbestanddel af humusstoffer. Det øger plantevæksten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68131-04-4
Molekylær formel C9H8Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 226.139
MDL nummer MFCD00135560
InChI nøgle HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC navn dinatrium;bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxylat
SMIL C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Humic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Farve Sort
Assay Procent Noter (som humussyre)
Merck Index 14,4752
Opløselighedsinformation Soluble in water (33.3 mg in 1 mL)
Procent renhed 50 to 60%
Grad Teknisk
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Humic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts