Få mere at vide
Huminsyre, natriumsalt, 45-70%, teknisk (som humussyre)
Artikelnummer. 10560211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560211 1 kg Plastflaske 1kg
10284820 5 g Glasflaske 5g
10102920 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120860010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226,139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68131-04-4
Molekylær formel C9H8Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 226.139
MDL nummer MFCD00135560
InChI nøgle HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC navn dinatrium;bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxylat
SMIL C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Humic acid, sodium salt
Navn note tech., 50-60% (as humic acid)
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Sort
Analyseprocentområde 45-70%
Procent renhed 45 to 70%
Grad Teknisk
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 14% to 25% (105°C, 4 hrs)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver