Få mere at vide
Huminsyre, natriumsalt, 45-70%, teknisk (som humussyre)
Artikelnummer. 10102920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10102920 100 g Plastflaske 100g
10284820 5 g Glasflaske 5g
10560211 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10102920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120861000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226,139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68131-04-4
Molekylær formel C9H8Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 226.139
MDL nummer MFCD00135560
InChI nøgle HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC navn dinatrium;bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxylat
SMIL C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Humic acid, sodium salt
Navn note Tech., 50-60% (som humussyre)
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Sort
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 14% til 25% (105 °C, 4 timer)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 45-70%
Procent renhed 45 til 70%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Humic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts