missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Pleiotrophin (PTN) Protein

Artikelnummer. 16891396 Shop alle Proteintech produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
100 μg
1000 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16891396

Brand: Proteintech™ HZ127810UG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Tekniske data

Gen-id (Entrez) 5764
Molekylvægt (g/mol) 18 kDa, monomer, non-glycosylated
Mængde 10 μg
Arter Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Indhold og opbevaring Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Udtrykssystem Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Form Lyophilized
Renhed eller kvalitetsklasse > 95%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.