missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-1 alpha protein

Artikelnummer. 17640087 Shop alle Proteintech produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
100 μg
1000 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17640087

Brand: Proteintech HZ132010UG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HumanKine™ recombinant protein

Tekniske data

Adgangsnummer P01583
Formulering 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gen-id (Entrez) 3552
Molekylvægt (g/mol) 22 kDa, monomer, glycosylated
Mængde 1000 μg
Kilde HEK293
Opbevaringskrav Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoksin koncentration <1 EU/μg
Specifik reaktivitet Human|Mouse
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Aktivitet 0.075-0.375 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Renhed eller kvalitetsklasse >95%
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.