Få mere at vide
Invitrogen™ Human ZNF575 Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30196002
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. 30196002
Brand: Invitrogen™ RP101512
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (36%), Rat (36%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62504 (PA5-62504. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adgangsnummer Q86XF7
Koncentration ≥5.0 mg/mL
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-id (Entrez) 284346
Navn Human ZNF575 Control Fragment
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias Zinc finger protein 575; ZNF575
Fælles navn ZNF575
Gen symbol ZNF575
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Protein tag His-ABP-tag
Sekvens LGSCASKMLERGAESAAGATDPSPTGKEPVTKEAPHQGPPQKPS
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Udtrykssystem E. coli
Form Liquid
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis