Få mere at vide
Invitrogen™ Human ZNF211 (aa 175-248) Control Fragment Recombinant Protein
Beskrivelse
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (33%), Rat (33%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65591 (PA5-65591. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q13398 |
| Koncentration | ≥5.0 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | Blocking Assay, Control |
| Formulering | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen-id (Entrez) | 10520 |
| Navn | Human ZNF211 (aa 175-248) Control Fragment |
| Mængde | 100 μL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Gene Alias | C2H2-25; CH2H2-25; Zinc finger protein 211; zinc finger protein C2H2-25; ZNF211; ZNF-25; ZNFC25 |
| Fælles navn | ZNF211 |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.