Få mere at vide
Human ZMPSTE24 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157726 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32157726 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2587671Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human ZMPSTE24 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZMPSTE24 knockout HeLa