Få mere at vide
Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32144761 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32144761 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2578081Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549