Få mere at vide
Abcam Human ZC3HAV1 (zinkfinger antiviralt protein) knockout A549-cellelinje
Artikelnummer. 32142405 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32142405 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32142405 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2669522x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
ZC3HAV1 KO-cellelinje tilgængelig til bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp indsættelse i ekson 4. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: selec...
ZC3HAV1 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp indsættelse i ekson 4. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler