Få mere at vide
Human YIF1A knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32153783 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32153783 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2634261Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human YIF1A knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: YIF1A knockout HEK-293T