Få mere at vide
Human YBX3 (DBPA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141108 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32141108 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2634241Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human YBX3 (DBPA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: YBX3 (DBPA) knockout HEK-293T