Få mere at vide
R&D Systems™ Human Wnt-8a (NP_490645.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18754177
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18754177 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18754177 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tekniske data
Gene Wnt-8 A
Adgangsnummer NP_490645.1
Gen-id (Entrez) 7478
Gene Alias protein Wnt-8 A, Protein Wnt-8 d, wingless-type MMTV integration site family, member 8 A, WNT8DWNT8d
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg