Få mere at vide
R&D Systems™ Human Wnt-5a (NP_003383.4) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18780037
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18780037 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18780037 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3681
Tekniske data
Gene Wnt-5 A
Adgangsnummer NP_003383.4
Gen-id (Entrez) 7474
Gene Alias hWNT5A, protein Wnt-5 A, wingless-type MMTV integration site family, member 5 A, WNT-5 A protein
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg