missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human Wnt-2b (NP_078613.1) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | Wnt-2 b |
| Adgangsnummer | NP_078613.1 |
| Gen-id (Entrez) | 7482 |
| Gene Alias | Protein Wnt-13, protein Wnt-2 b, wingless-type MMTV integration site family, member 2 B, WNT13XWNT2, Xenopus, homolog of, XWNT2wingless-type MMTV integration site family, member 13 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?