Få mere at vide
R&D Systems™ Human Wnt-2b (NP_078613.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18704457
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18704457 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18704457 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene Wnt-2 b
Adgangsnummer NP_078613.1
Gen-id (Entrez) 7482
Gene Alias Protein Wnt-13, protein Wnt-2 b, wingless-type MMTV integration site family, member 2 B, WNT13XWNT2, Xenopus, homolog of, XWNT2wingless-type MMTV integration site family, member 13
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg