Få mere at vide
R&D Systems™ Human Wnt-10a (NP_079492.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18733177
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18733177 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18733177 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Gene Wnt-10a
Adgangsnummer NP_079492.2
Gen-id (Entrez) 80326
Gene Alias FLJ14301, protein Wnt-10a, SSPS, wingless-type MMTV integration site family, member 10A, Wnt10a
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg