Få mere at vide
Abcam Human VKORC1 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32142171 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32142171 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32142171 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2660952x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
VKORC1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp-indsættelse i exon 1 og 20 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For at ...
VKORC1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 1 og 20 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler