Få mere at vide
Proteintech™ Human VEGFR-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16811526 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16811526 ADN
1 options
Artikelnummer. 16811526 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0011396T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
KE00113 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). VEGFR-1 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen VEGFR-1.
  • Assayet genkender human VEGFR-1. Et antistof specifikt for VEGFR-1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. VEGFR-1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for VEGFR-1 for at påvise det indfangede VEGFR-1-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Vaskulær endotelvækstfaktorreceptor-1 (VEGFR-1, FLT-1) er en receptortyrosinkinase, der tilhører VEGFR-familien. VEGF er en nøgleregulator af fysiologisk angiogenese og er også blevet impliceret i patologisk angiogenese forbundet med tumorer, intraokulære neovaskulære lidelser og andre tilstande.
  • De biologiske virkninger af VEGF medieres af VEGFR-1 og VEGFR-2. Begge de to receptorer har syv immunoglobulinlignende gentagelser i det ekstracellulære domæne, en enkelt transmembranregion og et tyrosinkinasedomæne.
  • VEGFR-1 binder VEGFA, PIGF og VEGFB og spiller en væsentlig rolle i udviklingen af embryonal vaskulatur, reguleringen af angiogenese, celleoverlevelse, cellemigration, makrofagfunktion, kemotaksi og cancercelleinvasion. Opløselig VEGF-receptor-1 (sVEGFR-1, sFlt-1), en trunkeret version af den cellemembranspændende VEGFR-1, har potentialet til at fungere som lokkereceptor for VEGFA.
  • Forhøjet serum sVEGFR-1 er blevet fundet hos kvinder med præeklampsi. Overskydende placenta sVEGFR-1 kan bidrage til endothelial dysfunktion, hypertension og proteinuri ved præeklampsi.
Tekniske data
Adgangsnummer BC039007
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 7.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 2321
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P17948
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat TGF-beta1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine