missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human USP30 (NP_116052.2) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | USP30 |
| Adgangsnummer | NP_116052.2 |
| Koncentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Indsæt type | 1567 bp |
| Gen-id (Entrez) | 84749 |
| Gene Alias | Deubiquitinating enzyme 30, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ40511, MGC10702, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 30, ubiquitin specific peptidase 30, ubiquitin specific protease 30, ubiquitin thioesterase 30, Ubiquitin thiolesterase 30, ubiquitin-specific protease 30, Ubiquitin-specific-processing protease 30, Ub-specific protease 30 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Human |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?