Få mere at vide
Lonza™ Menneskelige navlestrengsvene endotelceller
Artikelnummer. 11655420
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11655420 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11655420 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC3118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4925.00 DKK
    4537.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 387.12 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Form Væske
Til brug med (applikation) Optimeret til at dyrke humane små luftvejsepitelceller (SAEC).
Produktlinje SAGM BulletKit
Produkttype Små luftvejs epitelcellevækst medium
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SAGM Bullet Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, gentamicinsulfate