Få mere at vide
Abcam Menneskelig UFL1 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32154433 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32154433 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32154433 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2665002x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
UFL1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 2 bp deletion i exon 2 og 5 bp deletion i exon 2 samt 7 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vi...
UFL1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 2 bp deletion i exon 2 og 5 bp deletion i exon 2 samt 7 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler
Regulatorisk status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.