Få mere at vide
Invitrogen™ Human UCH-L1/PGP9.5 ELISA Kit
Beskrivelse
Human UCH-L1/PGP9.5 kvantificerer human UCH-L1/PGP9.5 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human UCH-L1/PGP9.5.
PGP9.5 (proteingenprodukt 9.5, UCH-L1, PARK5) er et neuronspecifikt protein, der er strukturelt og immunologisk adskilt fra neuronspecifik enolase. PGP9.5 har en molekylvægt på 27 kDa og blev først identificeret ved høj opløsning todimensionel PAGE. PGP9.5 er et medlem af ubiquitincarboxylterminal hydrolasefamilie 1 (peptidasefamilie C12) med et ubiquitincarboxylterminalhydrolasedomæne. PGP9.5 er velkendt for at have ubiquitinhydrolase- og ligaseaktiviteter, der hydrolyserer små C-terminale addukter af ubiquitin for at generere ubiquitinmonomerer. PGP9.5 er til stede i neuroner og nervefibre på alle niveauer af det centrale og perifere nervesystem, i neuroendokrine celler, i segmenter af nyretubuli, i spermatogonia og Leydig-celler i testiklen, i æg og i nogle celler i både det gravide og ikke-gravide corpus luteum. Overekspression af PGP9.5 fører til ikke-småcellet lungekræft, mens nedsat ekspression fører til Huntington sygdom og Alzheimers sygdom. Da PGP9.5 er til stede i cellulære inklusioner, kan det være nyttigt som en neuronal markør og i undersøgelser af neurodegenerative lidelser såsom med Parkinsons sygdom.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AW822034; C88048; epididymis luminal protein 117; epididymis sekretorisk protein Li 53; gad; gracile axonal dystrofi; HEL-117; HEL-S-53; LOC100357806; MGC133697-protein; NDGOA; Neuron cytoplasmatisk protein 9,5; OTTHUMP00000218137; OTTHUMP00000218139; OTTHUMP00000218140; OTTHUMP00000218141; PARK5; PGP 9,5; PGP9,5; PGP95; proteingenprodukt 9,5; R75593; ubiquitin-carboxyl-terminal esterase L1; ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase); ubiquitin-carboxyl-terminal hydrolase-isozym L1; ubiquitin-carboxyl-terminal hydrolase L1; ubiquitin-carboxy-terminal hydrolase L1; ubiquitin C-terminal hydrolase; ubiquitin C-terminal hydrolase 1; ubiquitin C-terminal hydrolase L1; ubiquitin thioesterase L1; ubiquitin thiolesterase; ubiquitin thiolesterase L1; UCHL; UCHL1; UCH-L1; UCHL-1 |
| Analyseområde | 0,82 til 200 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.82 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 7345 |
| Gen symbol | Uchl1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |