Få mere at vide
Abcam Menneskelig UBE2E1 (UBCH6) knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32141538 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32141538 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32141538 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2663462x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
UBE2E1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 2 bp indsættelse i exon 1 og 5 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knocko...
UBE2E1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 2 bp indsættelse i exon 1 og 5 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler