Få mere at vide
Human TTLL12 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143738 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143738 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2634011Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Human TTLL12 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TTLL12 knockout HEK-293T