Få mere at vide
R&D Systems™ Human TSLP DuoSet ELISA
Format:
15 96-brønds plader
5 plader med 96 brønde
Beskrivelse
The Human TSLP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TSLP.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Kit |
| Mængde | 1 Kit |
| Arter | Human |
| Konjugeret | Biotin |
| Analyseområde | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Krydsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Format | 15 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 85480 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |