Få mere at vide
R&D Systems™ Human TRPV6 (Q9H1D0) VersaClone cDNA
Produktkod. 18714279
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 μg
Produktkod. Mængde
18714279 10 μg
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18714279 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC0980
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 6
The Human TRPV6 (Q9H1D0) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TRPV6, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TRPV6 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.