Få mere at vide
R&D Systems™ Human Transglutaminase 6/TGM6 (NP_945345.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18711757
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18711757 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18711757 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5183.85 DKK / 10µg
    Spare 301.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene TGM6
Adgangsnummer NP_945345.2
Gen-id (Entrez) 343641
Gene Alias SCA35, TGase-6, TGM3L, TGM6, TGY, transglutaminase 6
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg