missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Human Transglutaminase 3/TGM3 (NP_003236.3) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18754267
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18754267 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18754267 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene Transglutaminase 3/TGM3
Adgangsnummer NP_003236.3
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 2095 bp
Gen-id (Entrez) 7053
Gene Alias EC 2.3.2.13, MGC126250, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase E, TG(E), TG3, TGase E, TGase-3, TgaseE, TGEMGC126249, TGM3, transglutaminase 3 (E polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase E, transglutaminase-3
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.