Få mere at vide
Proteintech Human Total MMP-7 ELISA Kit
Artikelnummer. 17294876 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Gen-id (Entrez):
4316
Artikelnummer. Gen-id (Entrez)
17294876 4316
1 options
Artikelnummer. 17294876 Leverandør Proteintech Leverandørnr. KE0021996T
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Matrix metalloproteinase-7 (MMP-7)/matrilysin er et medlem af MMP-familien, men er strukturelt forskellig fra de andre MMP'er i kraft af fraværet af et konserveret COOH-terminalt proteindomæne.
MMP'er er involveret i nedbrydningen af ekstracellulær matrix i normale fysiologiske processer, såsom fosterudviklingsreproduktion og vævsremodellering, såvel som i sygdomsprocesser, såsom arthritis og cancermetastaser. De fleste MMP'er udskilles som inaktive proproteiner, som aktiveres, når de spaltes af ekstracellulære proteinaser. MMP-7 nedbryder proteoglycaner, fibronectin, elastin og kasein og er involveret i sårheling, tumorprogression, lungefibrose og udvikling af koroidal neovaskularisering i aldersrelateret makuladegeneration. Ekspressionen af MMP-7 er øget i de fleste tumorer.
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 4316
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96RXN Human Total MMP-7 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine