Få mere at vide
Proteintech™ Human Total MMP-3 ELISA Kit
Artikelnummer. 16871566 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. 16871566
Brand: Proteintech™ KE0016096T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE00160 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Den samlede MMP3 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen Total MMP3.
  • MMP-3 (matrix metallopeptidase 3), også kaldet Stromelysin 1 eller STR1, er et medlem af matrix metalloproteinase (MMP) familie.
  • MMP-familien af enzymer består af kritisk vigtige ekstracellulære matrix-omdannelsesproteaser, hvis aktivitet har været impliceret i normal embryogenese og vævsomdannelse og i mange sygdomme såsom arthritis, cancer, parodontitis, glomerulonephritis, encephalomyelitis, aterosklerose og vævssår.
  • Disse proteaser er kommet til at repræsentere vigtige terapeutiske og diagnostiske mål for behandling og påvisning af humane kræftformer. MMP-3 udskilles fra cellerne som et proenzym. Proenzymet har vist sig at stimulere plasminogenaktivering.
  • Den aktive MMP-3 er i stand til at spalte type III, IV, IX og X kollagen, aggrecan, fibronectin, laminin, IGFBP-3, serpiner og IL-1β .
  • Analysen genkender human Total MMP3. Et antistof specifikt for Total MMP3 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Det samlede MMP3-protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for Total MMP3 for at detektere det opfangede Total MMP3-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Sterptravidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer BC069676
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 18.4 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 4314
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P08254
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human Total MMP-3 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine