Få mere at vide
Abcam Human TOMM6 (TOM6) knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32139985 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32139985 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32139985 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2661102x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
TOMM6 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: Indsættelse af selektionskassetten i ekson 1. For at bestille både knockout og vildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille kn...
TOMM6 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: Indsættelse af selektionskassetten i ekson 1. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler