Få mere at vide
Human TOB1 (TOB) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141060 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32141060 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2587291Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human TOB1 (TOB) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TOB1 (TOB) knockout HeLa