Få mere at vide
Proteintech™ Human TNFR1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16871466 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Artikelnummer. 16871466
Brand: Proteintech™ KE0005196T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE00051 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TNFR1 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogent TNFR1.
  • Tumornekrosefaktor (TNF) er et multifunktionelt cytokin, der spiller en nøglerolle i regulering af inflammation, immunfunktioner, værtsforsvar og apoptose.
  • TNF signalerer gennem to forskellige celleoverfladereceptorer, TNFR1 (TNFRSF1A, CD120a) og TNFR2 (TNFRSF1B, CD120b). TNFR1, som indeholder et dødsdomæne (DD) inden for dets intracytoplasmatiske område, menes at være nøglereceptoren for TNF-signalering.
  • Denne receptor kan frigives til det ekstracellulære rum ved to mekanismer, ektodomæneudskillelse og konstitutiv frigivelse af 55-kDa TNFR1 i fuld længde. Opløseligt TNFR1 (sTNFR1) kunne fungere som TNF-bindende protein og hæmme TNF-bioaktivitet. Denne ELISA kit kan bruges til at måle naturlig og rekombinant human sTNFR1.
  • Analysen genkender human TNFR1. Et antistof specifikt for TNFR1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. TNFR1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for TNFR1 for at påvise det indfangede TNFR1-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer BC010140
Analyseområde 3,9 til 250 pg/ml
Assay følsomhed 0.1 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 7132
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P19438
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human TNFR1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine