Få mere at vide
R&D Systems™ Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies human TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), plasma (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay følsomhed | 6.23pg/mL |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificitet | HIV-1 Gag p24 |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 7124 |
| Mængde | 1 sæt |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Vis mere |