Få mere at vide
Invitrogen™ Human TNF alfa Ucoated ELISA Sæt med plader
Beskrivelse
Human Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α ) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af human TNF-α . Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilføjes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fange) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P01375 |
| Analyseområde | 4 til 500 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Capture Antibody: Prætitreret, renset antistof Detektionsantistof: Prætitreret, biotin-konjugeret antistof Standard: Rekombinant cytokin til generering af standardkurve og kalibrering af prøver ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: Dette ubelagte ELISA sæt med plader kan indeholde ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Rekonstituer til 1L med dH20 og filter (0,22 μM)) eller 10X PBS ELISA Coating Buffer (fortynd 1 del 10X Buffer til 9 dele dH20). Assay Diluent: 5X koncentreret Detektionsenzym: Prætitreret Avidin-HRP Substratopløsning: Tetramethylbenzidin (TMB) substratopløsning Analysecertifikat: Partispecifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder 96 Kildeplade: Corning Costar 9018 (inkluderet med produktkategori nr. enderne -22, -44, -76, -86) |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Ubelagt ELISA sæt med plader |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |