Få mere at vide
Abcam Menneskelig TMPRSS2 knockout Caco-2 cellelinje
Artikelnummer. 32139898 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32139898 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32139898 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2737371000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
TMPRSS2 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Western blot. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 77bp deletion i exon 3.
TMPRSS2 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Western blot. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 77bp deletion i exon 3.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler