Learn More
R&D Systems™ Human TMPRSS11F (NP_997290.2) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | TMPRSS11F |
| Accession Number | NP_997290.2 |
| Concentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1330 bp |
| Gene ID (Entrez) | 389208 |
| Gene Alias | FLJ16046, HATL4, transmembrane protease serine 11 F, transmembrane protease, serine 11 F |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?