Få mere at vide
R&D Systems™ Human TMPRSS11F (NP_997290.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18723717
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18723717 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18723717 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2499.23 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 248.03 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gene TMPRSS11F
Adgangsnummer NP_997290.2
Koncentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1330 bp
Gen-id (Entrez) 389208
Gene Alias FLJ16046, HATL4, transmembrane protease serine 11 F, transmembrane protease, serine 11 F
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.