Få mere at vide
Abcam Human TMEM97 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32140369 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32140369 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32140369 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2664992x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
TMEM97 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 4 bp deletion i exon 1 og indsættelse af selektionskassetten i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle....
TMEM97 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 4 bp deletion i ekson 1 og indsættelse af selektionskassetten i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler