Få mere at vide
Invitrogen™ Human TMBIM1 (aa 25-97) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30205158
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. 30205158
Brand: Invitrogen™ RP90767
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52909 (PA5-52909. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Negatively regulates aortic matrix metalloproteinase-9 (MMP9) production and may play a protective role in vascular remodeling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adgangsnummer Q969X1
Koncentration ≥5.0 mg/mL
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-id (Entrez) 64114
Navn Human TMBIM1 (aa 25-97) Control Fragment
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 2310061B02Rik; AA960455; AU024746; C78899; Lfg3; mKIAA4161; MST100; MSTP100; PP1201; Protein lifeguard 3; Protein RECS1; Protein RECS1 homolog; PSEC0158; RECS1; Responsive to centrifugal force and shear stress gene 1 protein; Tmbib1; Tmbim1; transmembrane BAX inhibitor motif containing 1; transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 1
Fælles navn TMBIM1
Gen symbol TMBIM1
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Protein tag His-ABP-tag
Sekvens GYGQPSVLPGGYPAYPGYPQPGYGHPAGYPQPMPPTHPMPMNYGPGHGYDGEERAVSDSFGPGEWDDRKVRHT
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Udtrykssystem E. coli
Form Liquid
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt