Få mere at vide
R&D Systems™ Human TLL1 (NP_036596) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18739847
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18739847 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18739847 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5895.00 DKK
    5573.40 DKK / 10µg
    Spare 321.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_036596
Gen-id (Entrez) 7092
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg