Få mere at vide
Abcam Human TLE1 knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32155232 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32155232 2 x 1.000.000 celler
32154619 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 32155232 Supplier Abcam Supplier No. ab2649012x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
TLE1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 12 og 4 bp deletion i exon 12. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. Til eller...
TLE1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 12 og 4 bp deletion i exon 12. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifications
Mængde 2 x 1.000.000 celler