Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig TIMP2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16891566 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Artikelnummer. 16891566
Brand: Proteintech™ KE0016296T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE00162 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TIMP2 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogent TIMP2.
  • Analysen genkender human TIMP2. Et antistof specifikt for TIMP2 er blevet præcoatet på mikrobrøndene
  • TIMP2-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for human TIMP2 for at påvise det indfangede humane TIMP2-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • TIMP2, et 21 kDa-protein, er et medlem af familien af matrixmetalloproteinase-hæmmere, som indeholder fire medlemmer (TIMP1, TIMP2, TIMP3 og TIMP4).
  • Vævsinhibitorer af metalloproteinaser (TIMP'er) er mangefacetterede molekyler, der udviser egenskaber ud over deres klassiske proteinaseinhiberende funktion.
  • TIMP-2 er den eneste TIMP, der fungerer som både en MMP-hæmmer og en aktivator, fordi den kan interagere med membran type 1 MMP og pro-MMP2 for at lette aktiveringen af pro-MMP2 til dens aktive form.
  • TIMP2 kan regulere mange fysiologiske progressioner såsom tumorvækst, metastase og angiogenese gennem matrix metalloproteinaser (MMP'er).
  • TIMP2 knockout resulterede i rigelig konstitutiv MMP9-aktivering og ugunstig MI-ombygning in vivo.
Tekniske data
Adgangsnummer BC071586
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 0.3 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 7077
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P16035
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human TIMP2 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine