Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig TIMP1 ELISA Kit
Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
- TIMP1 er et medlem af familien af matrix metalloproteinase-hæmmere, som indeholder fire medlemmer (TIMP1, TIMP2, TIMP3 og TIMP4).
- Vævsinhibitorer af metalloproteinaser (TIMP'er) er mangefacetterede molekyler, der udviser egenskaber ud over deres klassiske proteinaseinhiberende funktion.
- TIMP1 har adskillige MMP-uafhængige funktioner såsom modulering af angiogenese, fremme af celleproliferation og inhibering af apoptose.
- TIMP1 spiller en vigtig rolle i cellecyklusregulering og cancerprogression.
- For nylig har kliniske undersøgelser vist, at den afvigende ekspression af TIMP1 er forbundet med en ugunstig prognose i en række tumorer, såsom gastrisk cancer, papillært skjoldbruskkirtelcarcinom, kutan melanom og brystkræft. Under graviditet spiller TIMP1 en regulerende rolle i implantationsprocessen, især cytotrofoblastinvasionen af livmoderens endometrium. Under graviditet spiller TIMP1 en regulerende rolle i implantationsprocessen, især cytotrofoblastinvasionen af livmoderens endometrium.
- Analysen genkender human TIMP1. Et antistof specifikt for TIMP1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
- TIMP1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for human TIMP1 for at påvise det indfangede humane TIMP1-protein.
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
- Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | BC000866 |
| Analyseområde | 62,5 til 4000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 6.9 pg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 |
| Detektionsmetode | Sandwich ELISA , Dobbelt antistof |
| Immunoassay-kitformat | Belagt ELISA Kit |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Substrater | DAB |
| Målarter | ADN |
| Gen-id (Entrez) | 7076 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 96TEST Rat TNF-alpha ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine