missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human TIMP-3 ELISA Kit
ELISA
Brand: Invitrogen™ EH458RBX10
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Vævsinhibitor af metalloproteinase 3 (TIMP3) er et medlem af vævsinhibitoren af metalloproteinase-genfamilien. Det virker til at hæmme aktiviteten af matrixmetalloproteinaser (MMP), som nedbryder komponenter i den ekstracellulære matrix. TIMP3 udtrykkes ved mitogen stimulering. Det binder irreversibelt til zinkafhængige MMP'er og inaktiverer dem ved at binde sig til deres katalytiske zinkcofaktor. Andre funktioner af TIMP3 omfatter udvikling af nervesystemet, vævsregenerering og visuel perception. Hos mennesker er genet, der koder for TIMP3, placeret på kromosom 22.
Tekniske data
P35625 | |
0.05 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisk mikropladelæser | |
TIMP3 | |
<10 | |
HRP | |
RUO | |
2 °C til 8 °C | |
1 t 20 min |
0,12 til 25 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
7078 | |
<12% | |
Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler | |
10 x 96 tests | |
Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L | |
TIMP3 | |
4 timer 45 min |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Invitrogen™ Human TIMP-3 ELISA Kit > 10 x 96 tests; HRP
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion