Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Thyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Artikelnummer. 18292835 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18292835 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18292835 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 DKK
    5929.35 DKK / 1mg
    Spare 340.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Thyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Endocrine
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Liver Cirrhosis: Thyroid
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Liver Cirrhosis
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Thyroid Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Show More Show Less
For Research Use Only