missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Humant trombospondin-2 ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Beskrivelse
Human Thrombospondin-2 kvantificerer human Thrombospondin-2 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Thrombospondin-2.
Thrombospondin-proteinerne (TSP 1-5) udgør en familie af glycoproteiner, der er involveret i celle-til-celle og celle-til-matrix-signalering. Disse ekstracellulære, celleoverfladeproteiner danner komplekser af både homo- og hetero-multimere. Trombospondiner spiller en rolle i udvikling, aggregering af blodplader, adhæsion og migration af celler og progression af celler gennem vækstcyklussen. Thrombospondin 1 frigives fra blodplader som reaktion på thrombin-stimulering og er en forbigående komponent af den ekstracellulære matrix af udviklende og reparerende væv. Thrombospondin 2 deler en høj grad af homologi med Thrombospondin 1 og menes at have overlappende, men unikke funktioner. Thrombospondin 3 er et udviklingsreguleret heparinbindende protein. Thrombospondin 4 er neuronalt udtrykt og stimulerer neuritudvækst.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | THBS2; Thbs-2; trombospondin 2; Thrombospondin2; trombospondin-2; TSP2; TSP-2; TSP2thrombospondin-2 |
| Analyseområde | 0,68 til 160 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.68 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 7058 |
| Gen symbol | THBS2 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion