Få mere at vide
R&D Systems™ Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
The Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Thrombospondin-1 in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (25 ul), platelet-poor heparin plasma (25 ul), saliva (50 ul), human milk (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 7.81 to 500 ng/mL |
| Assay følsomhed | 0.944 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Heparin), Saliva, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Thrombospondin-1 |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 7057 |
| Gen symbol | THBS1 |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |