Få mere at vide
Human THEMIS2 (ICB1) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143136 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143136 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2587171Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human THEMIS2 (ICB1) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: THEMIS2 (ICB1) knockout A549