Få mere at vide
Proteintech™ Human TGF-beta1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16821436 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16821436 ADN
1 options
Artikelnummer. 16821436 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0000296T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
KE00002 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ) det bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen TGF-beta1.
  • TGF-beta er medlem af den transformerende vækstfaktor beta (TGFB) familie af cytokiner, som er multifunktionelle peptider, der regulerer proliferation, differentiering, adhæsion, migration og andre funktioner i mange celletyper.
  • TGF-beta produceres af en række celletyper, herunder regulatoriske T-celler, fibroblaster, epitelceller og endotelceller.
  • TGF-beta virker synergistisk med TGFA ved at inducere transformation.
  • Det virker som en negativ autokrin vækstfaktor.
  • TGF-beta spiller en vigtig rolle i knogleombygning, da det er en potent stimulator af osteoblastisk knogledannelse, hvilket forårsager kemotaksi, proliferation og differentiering i engagerede osteoblaster.
  • TGF-beta ser ud til at fremme det sene stadieprogression og metastase i nogle kræftformer.
  • Assayet genkender human TGF-beta1. Et antistof specifikt for TGF-beta1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • TGF-beta1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for TGF-beta1 for at påvise det indfangede TGF-beta1-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Specifica
Adgangsnummer NP_000651
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 3.3 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 7040
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P01137
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human IL-28A ELISA Kit
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.